Tisk…
(±)-4-Chloromandelic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR13218-100G OR13218-25G OR13218-5G
APOSOR13218-100GEA 1450 CZK
APOSOR13218-100G APOSOR13218-25G APOSOR13218-5G
(±)-4-Chloromandelic acid
(±)-4-Chloromandelic acid
Vzorec: C₈H₇ClO₃
Bod tání: 117…122 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042724
CAS číslo: 492-86-4
EINECS: 207-764-6