Tisk…
(3,5-Dimethoxy-4-hydroxyphenyl)acetic acid 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR13021-1G OR13021-25G OR13021-5G
APOSOR13021-1GEA 953 CZK
APOSOR13021-1G APOSOR13021-25G APOSOR13021-5G
(3,5-Dimethoxy-4-hydroxyphenyl)acetic acid 99%
(3,5-Dimethoxy-4-hydroxyphenyl)acetic acid
Vzorec: C₁₀H₁₂O₅
Bod tání: 127…131 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016834
CAS číslo: 4385-56-2
EINECS: 224-494-4