Tisk…
3-(Chloromethyl)-5-(3,5-dimethylisoxazol-4-yl)-1,2,4-oxadiazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR1253-250MG
APOSOR1253-250MGEA 1080 CZK
APOSOR1253-250MG
3-(Chloromethyl)-5-(3,5-dimethylisoxazol-4-yl)-1,2,4-oxadiazole
3-(Chloromethyl)-5-(3,5-dimethylisoxazol-4-yl)-1,2,4-oxadiazole
Vzorec: C₈H₈ClN₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052098
CAS číslo: 175205-42-2