Tisk…

2,4-Dichloro-N'-(2-chloroacetyl)benzenecarbohydrazide

Dodavatel: Apollo Scientific

OR12462-10G OR12462-1G OR12462-5G
APOSOR12462-10GEA 38350 CZK
APOSOR12462-10G APOSOR12462-1G APOSOR12462-5G
2,4-Dichloro-N'-(2-chloroacetyl)benzenecarbohydrazide
2,4-Dichloro-N'-(2-chloroacetyl)benzenecarbohydrazide
Vzorec: C₉H₇Cl₃N₂O₂
Bod tání: 204…206 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02580953
CAS číslo: 184877-74-5

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR