Tisk…
7-Bromo-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-carbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR12038-250MG
APOSOR12038-250MGEA 787 CZK
APOSOR12038-250MG
7-Bromo-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-carbaldehyde
7-Bromo-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-carbaldehyde
Vzorec: C₉H₇BrO₂
Bod tání: 109…111 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08689769
CAS číslo: 875551-14-7