Tisk…

3-Bromobenzene-1,2-diamine, technická kvalita

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR11721-5G OR11721-1G
APOSOR11721-5GEA 1870 CZK
APOSOR11721-5G APOSOR11721-1G
3-Bromobenzene-1,2-diamine, technická kvalita
3-Bromobenzene-1,2-diamine
Vzorec: C6H7BrN2
Bod tání: 53…55 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09842434
CAS číslo: 1575-36-6
ADR: 6.1,III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR