Tisk…

3,5-Dibromo-4-hydroxybenzoic acid

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR1168-500G
APOSOR1168-500GEA 5430 CZK
APOSOR1168-500G
3,5-Dibromo-4-hydroxybenzoic acid
3,5-Dibromo-4-hydroxybenzoic acid
Vzorec: C₇H₄Br₂O₃
MW: 295.91
Bod varu: 365
Bod tání: 270…274 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002548
CAS číslo: 3337-62-0
EINECS: 222-075-0

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR