Tisk…

5-Bromo-N-methylpicolinamide 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR11592-250MG OR11592-1G OR11592-100MG
APOSOR11592-250MGEA 1240 CZK
APOSOR11592-250MG APOSOR11592-1G APOSOR11592-100MG
5-Bromo-N-methylpicolinamide 98%
5-Bromo-N-methylpicolinamide
Vzorec: C₇H₇BrN₂O
Bod tání: 76…77 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07357421
CAS číslo: 845305-87-5

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR