Tisk…
Biphenyl-4-sulphonyl chloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR11127-25G OR11127-5G OR11127-10G
APOSOR11127-25GEA 827 CZK
APOSOR11127-25G APOSOR11127-5G APOSOR11127-10G
Biphenyl-4-sulphonyl chloride 95%
Biphenyl-4-sulphonyl chloride
Vzorec: C₁₂H₉ClO₂S
Bod varu: 200…205 °C
Bod tání: 112…117 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00078658
CAS číslo: 1623-93-4
EINECS: 216-609-1
UN: 3261
ADR: 8,II