Tisk…
Methyl 1-{2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]ethyl}-1H-benzimidazole-5-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110657-1G
APOSOR110657-1GEA 11250 CZK
APOSOR110657-1G
Methyl 1-{2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]ethyl}-1H-benzimidazole-5-carboxylate
Methyl 1-{2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]ethyl}-1H-benzimidazole-5-carboxylate
Vzorec: C₁₆H₂₁N₃O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19442762
CAS číslo: 1427460-26-1