Tisk…
Methyl 3-amino-4-({2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]ethyl}amino)benzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110655-1G
APOSOR110655-1GEA 10550 CZK
APOSOR110655-1G
Methyl 3-amino-4-({2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]ethyl}amino)benzoate
Methyl 3-amino-4-({2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]ethyl}amino)benzoate
Vzorec: C₁₅H₂₃N₃O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19442760
CAS číslo: 1198093-71-8