Tisk…

2-Chloro-5-methyl-3-nitropyridine 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR11054-100G OR11054-25G OR11054-5G
APOSOR11054-100GEA 3230 CZK
APOSOR11054-100G APOSOR11054-25G APOSOR11054-5G
2-Chloro-5-methyl-3-nitropyridine 97%
2-Chloro-5-methyl-3-nitropyridine
Vzorec: C₆H₅ClN₂O₂
Bod tání: 46…48 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02070020
CAS číslo: 23056-40-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR