Tisk…

5-Indoleboronic acid pinacol ester

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: Indole-5-boronic acid pinacol ester, 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole

OR11011-5G
APOSOR11011-5GEA 2240 CZK
APOSOR11011-5G
5-Indoleboronic acid pinacol ester
5-Indoleboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₄H₁₈BNO₂
MW: 243.1092 g/mol
Bod tání: 114…125 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03789263
CAS číslo: 269410-24-4

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR