Tisk…

2,3-Dichlorobenzaldehyde 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

OR10903-1KG OR10903-250G OR10903-50G
APOSOR10903-1KGEA 5560 CZK
APOSOR10903-1KG APOSOR10903-250G APOSOR10903-50G
2,3-Dichlorobenzaldehyde 97%
2,3-Dichlorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄Cl₂O
Bod varu: 143…145 °C/30mmHg
Bod tání: 62…64 °C
Hustota: 1,33 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 135 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010127
CAS číslo: 6334-18-5
EINECS: 228-711-3
UN: 3261
ADR: 8,II

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR