Tisk…
2-Chloroethyl ethyl sulphide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR10841-5G
APOSOR10841-5GEA 3110 CZK
APOSOR10841-5G
2-Chloroethyl ethyl sulphide 98%
2-Chloroethyl ethyl sulphide
Vzorec: C₄H₉ClS
Bod varu: 156…157 °C
Hustota: 1,07 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 52 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000979
CAS číslo: 693-07-2
EINECS: 211-742-1
UN: 2929
ADR: 6.1+3,II