Tisk…

4-Bromfenol 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR10618-25G OR10618-100G OR10618-500G
APOSOR10618-25GEA 622 CZK
APOSOR10618-25G APOSOR10618-100G APOSOR10618-500G
4-Bromfenol 98%
4-Bromfenol
Vzorec: C₆H₅BrO
Bod varu: 235…238 °C
Bod tání: 61…66 °C
Hustota: 1,84 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002313
CAS číslo: 106-41-2
EINECS: 203-394-4
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR