Tisk…
2-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR10581-250MG
APOSOR10581-250MGEA 622 CZK
APOSOR10581-250MG
2-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione 98%
2-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Vzorec: C₂₁H₂₂BNO₄
Bod tání: 166…171 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02179489
CAS číslo: 138500-87-5