Tisk…
4-(4-Morpholinylcarbonyl)phenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR10568-1G OR10568-5G OR10568-25G
APOSOR10568-1GEA 3410 CZK
APOSOR10568-1G APOSOR10568-5G APOSOR10568-25G
4-(4-Morpholinylcarbonyl)phenylboronic acid 98%
4-(4-Morpholinylcarbonyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₁₁H₁₄BNO₄
Bod tání: 126…132 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03411952
CAS číslo: 389621-84-5