Tisk…
2,3-Dihydrobenzofuran-5-boronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR10449-5G
APOSOR10449-5GEA 3410 CZK
APOSOR10449-5G
2,3-Dihydrobenzofuran-5-boronic acid
2,3-Dihydrobenzofuran-5-boronic acid
Vzorec: C₈H₉BO₃
Bod tání: 260…270 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02681979
CAS číslo: 227305-69-3