Tisk…
6-Bromo-1-hexanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR10365-5G OR10365-25G OR10365-100G
APOSOR10365-5GEA 622 CZK
APOSOR10365-5G APOSOR10365-25G APOSOR10365-100G
6-Bromo-1-hexanol
6-Bromo-1-hexanol
Vzorec: BrH₂C(CH₂)₄CH₂OH
Bod varu: 105…106 °C/5mmHg
Hustota: 1,384 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00002983
CAS číslo: 4286-55-9