Tisk…

2-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR10175-1G OR10175-5G
APOSOR10175-1GEA 622 CZK
APOSOR10175-1G APOSOR10175-5G
2-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
2-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Vzorec: C₁₀H₉NO
Bod tání: 200…205 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00012077
CAS číslo: 5416-80-8
EINECS: 226-512-6

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR