Tisk…

Bromocyclopentane

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: Cyclopentyl bromide

OR10098-100G OR10098-25G
APOSOR10098-100GEA 4370 CZK
APOSOR10098-100G APOSOR10098-25G
Bromocyclopentane
Bromocyclopentane
Vzorec: C₅H₉Br
MW: 149.03
Bod varu: 137…139 °C
Hustota: 1.39 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 42 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001359
CAS číslo: 137-43-9
EINECS: 205-294-6
UN: 1993
ADR: 3 III

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR