Tisk…

Ethyl-7-bromoheptanoate

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 7-Bromoheptanoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 7-bromoheptanoate

OR10083-100G OR10083-25G OR10083-5G
APOSOR10083-100GEA 6950 CZK
APOSOR10083-100G APOSOR10083-25G APOSOR10083-5G
Ethyl-7-bromoheptanoate
Ethyl-7-bromoheptanoate
Vzorec: C₉H₁₇BrO₂
MW: 237.14 g/mol
Bod varu: 112 °C/5mmHg
Hustota: 1.217 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00037103
CAS číslo: 29823-18-5
EINECS: 249-883-6

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR