Tisk…
3-Methylpicolinic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR0922-1G OR0922-5G
APOSOR0922-1GEA 622 CZK
APOSOR0922-1G APOSOR0922-5G
3-Methylpicolinic acid
3-Methylpicolinic acid
Vzorec: C₇H₇NO₂
Bod tání: 114…119 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00191553
CAS číslo: 4021-07-2