Tisk…

5-Bromobenzo[b]furan-2-carbaldehyde 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR0646-1G OR0646-250MG
APOSOR0646-1GEA 4100 CZK
APOSOR0646-1G APOSOR0646-250MG
5-Bromobenzo[b]furan-2-carbaldehyde 97%
5-Bromobenzo[b]furan-2-carbaldehyde
Vzorec: C₉H₅BrO₂
Bod tání: 129…130 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659072
CAS číslo: 23145-16-6

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR