Tisk…

1-(2,6-Dichlorophenyl)biguanide hydrochloride

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR01940-100G OR01940-25G OR01940-5G
APOSOR01940-100GEA 30590 CZK
APOSOR01940-100G APOSOR01940-25G APOSOR01940-5G
1-(2,6-Dichlorophenyl)biguanide hydrochloride
1-(2,6-Dichlorophenyl)biguanide hydrochloride
Vzorec: C₈H₁₀Cl₃N₅
Bod tání: 228…231 °C
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 42823-15-4

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR