Tisk…

3-Ethynylbenzaldehyde 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR01515-1G OR01515-5G OR01515-10G
APOSOR01515-1GEA 2280 CZK
APOSOR01515-1G APOSOR01515-5G APOSOR01515-10G
3-Ethynylbenzaldehyde 97%
3-Ethynylbenzaldehyde
Vzorec: C₉H₆O
Bod tání: 75…80 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06245349
CAS číslo: 77123-56-9

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR