Tisk…
5-Nitro-o-cresol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-Hydroxy-2-methyl-5-nitrobenzene, 2-Methyl-5-nitrophenol
OR0108-500G
APOSOR0108-500GEA 2900 CZK
APOSOR0108-500G
5-Nitro-o-cresol 98%
5-Nitro-o-cresol
Vzorec: C₇H₇NO₃
MW: 153.14
Bod varu: 180 °C/15mmHg
Bod tání: 111…115 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00043909
CAS číslo: 5428-54-6
EINECS: 226-580-7
UN: 2446
ADR: 6.1 III