Tisk…
(2E)-3-(2-Chlorophenyl)acryloyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR0067-25G
APOSOR0067-25GEA 16340 CZK
APOSOR0067-25G
(2E)-3-(2-Chlorophenyl)acryloyl chloride
(2E)-3-(2-Chlorophenyl)acryloyl chloride
Vzorec: C₉H₆Cl₂O
Bod varu: 155…160 °C/12mmHg
Bod tání: 34…38 °C
Bod vzplanutí: 85 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039311
CAS číslo: 35086-82-9
UN: 3261
ADR: 8,II