Tisk…

Oxid ytterbitý 99,9%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: Diytterbium trioxide, Ytterbium oxide

IN3811-10G IN3811-50G
APOSIN3811-10GEA 2070 CZK
APOSIN3811-10G APOSIN3811-50G
Oxid ytterbitý 99,9%
Oxid ytterbitý
Vzorec: O₃Yb₂
MW: 394.08
Bod tání: 2227 °C
Hustota: 9.17 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011290
CAS číslo: 1314-37-0
EINECS: 215-234-0

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR