Tisk…
Terbium(III,IV) oxide 99,9%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
IN3487-25G IN3487-5G IN3487-100G
APOSIN3487-25GEA 7440 CZK
APOSIN3487-25G APOSIN3487-5G APOSIN3487-100G
Terbium(III,IV) oxide 99,9%
Terbium(III,IV) oxide
Vzorec: O₇Tb₄
Bod tání: 2340 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00083151
CAS číslo: 12037-01-3
EINECS: 234-856-3