Tisk…

Oxid fosforečný 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

Synonyms: Phosphorus(V) oxide, di-Phosphorus pentoxide, Phosphorus pentoxide, Phosphoric anhydride

IN2857-2.5KG IN2857-500G
APOSIN2857-2.5KGEA 5030 CZK
APOSIN2857-2.5KG APOSIN2857-500G
Oxid fosforečný 98%
Oxid fosforečný
Vzorec: P₂O₅
Bod tání: 340 °C (subl.)
Hustota: 2,39 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011440
CAS číslo: 1314-56-3
EINECS: 215-236-1
UN: 1807
ADR: 8,II

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR