Tisk…

Kyselina jodistá 99+%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

Synonyms: ortho-Periodic acid, Orthoperiodic acid

IN2845-5G IN2845-50G
APOSIN2845-5GEA 1240 CZK
APOSIN2845-5G APOSIN2845-50G
Kyselina jodistá 99+%
Kyselina jodistá
Vzorec: H₅IO₆
MW: 227.94
Bod varu: 140 °C
Bod tání: 122…130 °C
Hustota: 1.4 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011344
CAS číslo: 10450-60-9
EINECS: 233-937-0
UN: 3085
ADR: 5.1+8 II
Merck Index: 13,07248

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR