Tisk…

Oxid nikelnatý 99.99+%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

IN2704-100G IN2704-50G
APOSIN2704-100GEA 8070 CZK
APOSIN2704-100G APOSIN2704-50G
Oxid nikelnatý 99.99+%
Oxid nikelnatý
Vzorec: NiO
Bod tání: 1900 °C
Hustota: 6,67 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011145
CAS číslo: 1313-99-1

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR