Tisk…

Hydroxid lithný monohydrát 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

IN2340-2.5KG IN2340-500G
APOSIN2340-2.5KGEA 34390 CZK
APOSIN2340-2.5KG APOSIN2340-500G
Hydroxid lithný monohydrát 98%
Hydroxid lithný monohydrát
Vzorec: LiOH·1H₂O
Bod varu: 924 °C
Bod tání: 462 °C
Hustota: 1,51 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149772
CAS číslo: 1310-66-3
EINECS: 215-183-4
UN: 2680
ADR: 8,II

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR