Tisk…

Bromid měďný 99%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

IN1539-1KG IN1539-250G IN1539-10KG
APOSIN1539-1KGEA 24170 CZK
APOSIN1539-1KG APOSIN1539-250G APOSIN1539-10KG
Bromid měďný 99%
Bromid měďný
Vzorec: BrCu
Bod varu: 1345 °C
Bod tání: 504 °C
Hustota: 4,71 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010969
CAS číslo: 7787-70-4
EINECS: 232-131-6

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR