Tisk…

Vitamin K1 (phytomenadione, phylloquinone)

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

BIV6240-1G BIV6240-25G BIV6240-5G
APOSBIV6240-1GEA 622 CZK
APOSBIV6240-1G APOSBIV6240-25G APOSBIV6240-5G
Vitamin K1 (phytomenadione, phylloquinone)
Vitamin K1 (phytomenadione, phylloquinone)
Vzorec: C₃₁H₄₆O₂
Bod varu: ∼140 °C/0,001mmHg
Bod tání: ∼ …20 °C
Hustota: 0,984 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00214063
CAS číslo: 84-80-0

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR