Tisk…

Kyselina vanilinová

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

BIV1001-100G BIV1001-25G
APOSBIV1001-100GEA 1040 CZK
APOSBIV1001-100G APOSBIV1001-25G
Kyselina vanilinová
Kyselina vanilinová
Vzorec: C₈H₈O₄
Bod tání: 208…214 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002551
CAS číslo: 121-34-6
EINECS: 204-466-8

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR