Tisk…

D(+)-Trehalóza dihydrát

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: Mycose, α,α-Trehalose, 1-O-α-D-Glucopyranosyl-α-D-glucopyranoside, α-D-Glucopyranosyl-α-D-glucopyranoside, (2R,2'R,3S,3'S,4S,4'S,5R,5'R,6R,6'R)-6,6'-Oxybis(2-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol) dihydrate

BIT0136-100G BIT0136-500G BIT0136-1KG
APOSBIT0136-100GEA 827 CZK
APOSBIT0136-100G APOSBIT0136-500G APOSBIT0136-1KG
D(+)-Trehalóza dihydrát
D(+)-Trehalóza dihydrát
Vzorec: C₁₂H₂₂O₁₁·2H₂O
MW: 378.33
Bod tání: 97…99 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00071594
CAS číslo: 6138-23-4
EINECS: 202-739-6

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR