Tisk…

L(+)-Lyzin monohydrochlorid ≥99%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

BIL0714-1KG BIL0714-500G
APOSBIL0714-1KGEA 2070 CZK
APOSBIL0714-1KG APOSBIL0714-500G
L(+)-Lyzin monohydrochlorid ≥99%
L(+)-Lyzin monohydrochlorid

USP, Pyrogen free

Vzorec: H₂N(CH₂)₄CH(NH₂)CO₂H·HCl
Bod tání: 263 °C
Hustota: 1,28 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064564
CAS číslo: 657-27-2

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR