Tisk…

Imidazol

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

Synonyms: Glyoxaline, 1H-Imidazole, Glyoxalamine

BID0565-1KG BID0565-2.5KG BID0565-500G
APOSBID0565-1KGEA 1160 CZK
APOSBID0565-1KG APOSBID0565-2.5KG APOSBID0565-500G
Imidazol
Imidazole

Biological buffer - useful range 6.2-7.8


  • Assay (by titration) 99%
  • White crystals

Vzorec: C₃H₄N₂
MW: 68.08
Bod varu: 235 °C
Bod tání: 85…91 °C
Hustota: 1.03 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 145 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005183
CAS číslo: 288-32-4
EINECS: 206-019-2
UN: 3263
ADR: 8 II
Merck Index: 13,04935

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR