Tisk…

Doxycycline monohydrate

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

BID0123-100G BID0123-250G BID0123-500G
APOSBID0123-100GEA 3740 CZK
APOSBID0123-100G APOSBID0123-250G APOSBID0123-500G
Doxycycline monohydrate
Doxycycline monohydrate
Vzorec: C₂₂H₂₄N₂O₈·H₂O
MW: 462.46 g/mol (444.44 anhy)
Bod tání: 167…168 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02682958
CAS číslo: 17086-28-1
EINECS: 209-271-1

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR