Tisk…

L-Cystin

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: (R)-(-)-Cystine, (2R,2'R)-3,3'-Disulphanediylbis(2-aminopropanoic acid), (H-Cys-OH)2

BIC0670-100G BIC0670-1KG
APOSBIC0670-100GEA 1240 CZK
APOSBIC0670-100G APOSBIC0670-1KG
L-Cystin
L-Cystin
Vzorec: HOOCCH(NH₂)CH₂SSCH₂CH(NH₂)COOH
MW: 240.3
Bod varu: 428
Bod tání: >240 °C
Hustota: 1.68 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064228
CAS číslo: 56-89-3
EINECS: 200-296-3
Merck Index: 13,02811

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR