Tisk…

Bisakrylamid ≥98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

BIB6418-100G BIB6418-1KG BIB6418-250G
APOSBIB6418-100GEA 2030 CZK
APOSBIB6418-100G APOSBIB6418-1KG APOSBIB6418-250G
Bisakrylamid ≥98%
Bisakrylamid
Vzorec: (H₂C=CHCONH)₂CH₂
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008625
CAS číslo: 110-26-9
EINECS: 203-750-9

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR