Tisk…

bromkrezolová zeleň sodná sůl

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: Bromocresol green water soluble, Sodium 2,6-dibromo-4-(3-(3,5-dibromo-4-hydroxy-2-methylphenyl)-2,2-dioxido-3H-benzo[d][1,2]oxathiol-3-yl)-3-methylphenolate

BIB1187-100G
APOSBIB1187-100GEA 5200 CZK
APOSBIB1187-100G
bromkrezolová zeleň sodná sůl
bromkrezolová zeleň sodná sůl
Vzorec: C₂₁H₁₃Br₄NaO₅S
MW: 720
Bod tání: 230 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00148898
CAS číslo: 62625-32-5
EINECS: 263-657-4

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR