Tisk…
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl acetate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIB1170-100MG
APOSBIB1170-100MGEA 744 CZK
APOSBIB1170-100MG
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl acetate
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl acetate
Vzorec: C₁₀H₇BrClNO₂
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00037932
CAS číslo: 3252-36-6