Tisk…

bromfenolová modř

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

BIB1005-10G BIB1005-25G
APOSBIB1005-10GEA 1580 CZK
APOSBIB1005-10G APOSBIB1005-25G
bromfenolová modř
bromfenolová modř
Vzorec: C₁₉H₁₀Br₄O₅S
Bod tání: 279 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005875
CAS číslo: 115-39-9

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR