Tisk…

Kyselina 2-[bis(2-hydroxyetyl)amino]ethansulfonová ≥99%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

BIB0146-100G BIB0146-1KG BIB0146-500G
APOSBIB0146-100GEA 1040 CZK
APOSBIB0146-100G APOSBIB0146-1KG APOSBIB0146-500G
Kyselina 2-[bis(2-hydroxyetyl)amino]ethansulfonová ≥99%
Kyselina 2-[bis(2-hydroxyetyl)amino]ethansulfonová

Biological buffer - useful range 6.4 - 7.8

Vzorec: C₆H₁₅NO₅S
Bod tání: 153…157 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007533
CAS číslo: 10191-18-1
EINECS: 233-465-5

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR