Tisk…
EDTA dvojsodná sůl dihydrát 0,1 M volumetric solution
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIA181670-1L BIA181670-5L
APOSBIA181670-1LEA 1250 CZK
APOSBIA181670-1L APOSBIA181670-5L
EDTA dvojsodná sůl dihydrát 0,1 M volumetric solution
EDTA dvojsodná sůl dihydrát
Vzorec: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00150037
CAS číslo: 6381-92-6