Tisk…

D(+)-Sacharóza pure USP, BP, Ph. Eur., JP, pharma grade

Dodavatel: Apollo Scientific

BIA1125-1KG BIA1125-5KG
APOSBIA1125-1KGEA 1870 CZK
APOSBIA1125-1KG APOSBIA1125-5KG
D(+)-Sacharóza pure USP, BP, Ph. Eur., JP, pharma grade
D(+)-Sacharóza
Vzorec: C₁₂H₂₂O₁₁
Bod tání: 186 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006626
CAS číslo: 57-50-1
EINECS: 200-334-9

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR